Learn More
Sal de etanolamina de niclosamida, TRC
Código de producto. 17953935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953935 50 mg 50 miligramos
17923485 1 g 1 g
17902025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39550550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1420-04-8
Fórmula molecular C13 H8 Cl2 N2 O4 . C2 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 388.2
Sinónimo Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) (8CI), Ethanol, 2-amino-, compd. with 2',5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide (1:1) (8CI), Ethanol, 2-amino-, compd. with 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide (1:1) (9CI), 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 2-aminoethanol salt, BAY 6076, BAY 73, Bayer 6076, Bayer 73, Baylucit, Bayluscide, Clonitralid, Clonitralide, Clonitrilide, HL 2448, M 73, Mollutox, Niclosamide ethanolamine salt, Niclosamide-olamine, Phenasal ethanolamine salt, SR 73, Uccmaluscide
Nombre IUPAC 2-aminoetanol; 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida
SMILES NCCO.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niclosamide-olamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C2H7NO/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;3-1-2-4/h1-6,18H,(H,16,19);4H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0389