Learn More
Niclosamida, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15702987 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15702987 25 g 25 g
15712987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15702987 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461840250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.70€
    49.65€ / 25 g
    Ahorro 5.05€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-65-7
Fórmula molecular C13H8Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 327.12
Número MDL MFCD00057597
Clave InChI RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
PubChem CID 4477
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niclosamide
Punto de fusión 225.0°C to 230.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.12
Porcentaje de pureza 97+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Niclosamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Niclosamide