Learn More
Niclosamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317938 1 mL 1 ml
1 options
Product Code. 30317938 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREA15510000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Niclosamide
CAS 50-65-7
Nombres de analitos o componentes Niclosamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H8 Cl2 N2 O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Niclosamide anhydrous, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro- (8CI), 2-Chloro-4-nitrophenylamide-6-chlorosalicylic acid, 2-Hydroxy-5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)benzamide, 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-2'-chloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, 5-Chloro-N-(2'-chloro-4'-nitrophenyl)salicylamide, BAY 2353, Bayer 2353, Bayluscid, Cestocid, Cestocide, Devermin, Devermine, Fedal-Telmin, Fenasal, HL 2447, Helmiantin, Iomesan, Lintex, Mansonil, Mato, N-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, N-(2'-Chloro-4'-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, NSC 178296, Nasemo, Niclocide, Niclosamide, Phenasal, Radeverm, Ruby, Sagimid, Sulqui, Tredemine, Utosamide, Vermitid, Vermitin, WR 46234, Yomesan, Zestocarp
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 327.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 325,9861 g/mol