Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickelous Carbonate |
| CAS | 3333-67-3 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | CNiO3 |
| Número MDL | MFCD00011144 |
| Sinónimo | nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3 |
| Clave InChI | ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ni++].[O-]C([O-])=O |
| Nombre IUPAC | níquel(2+); carbonato |
| Mostrar más |