Learn More
Alambre de níquel, 2,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver gray wire |
| Cantidad | 100 cm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.995% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈28,0 g/m |