Learn More
Alambre de níquel, 1,0 mm de diámetro, duro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
50 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324078 10 m 10 metros
11334078 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041361.G6
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Peso ≈7.0g/m
Formulario Alambre, ≈7,0g/m, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%