Learn More
Alambre de níquel, 1,0 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311468 25 cm 25 cm
11331468 100 cm 100 cm
11321468 5 x 100 cm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010929.BU
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈7.0g/m
Formulario Alambre, ≈7,0g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic