Learn More
Alambre de níquel, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 m
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364808 50 m 50 metros
11354808 2 m 2 metros
11344808 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043133.H2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 7,0g/m, templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Cantidad 50 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98%, metal basis
Formulario Alambre, ≈7,0g/m, templado: suave