Learn More
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nickel wire |
| Nombre de nota | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
| Cantidad | 1 m |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈1.75g/m |
| Formulario | Alambre, ≈1,75g/m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |
| Grado | Puratronic |