Learn More
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 m
25 m
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
500 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361308 500 m 500 metros
11351308 5 m 5 metros
11331308 25 m 25 metros
11341308 100 m 100 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11361308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010250.H9
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 1,75 g/m, templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Cantidad 500 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈1,75 g/m; templado: suave