Learn More
Alambre de níquel, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 m
25 m
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
500 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351308 5 m 5 metros
11331308 25 m 25 metros
11341308 100 m 100 metros
11361308 500 m 500 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11351308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010250.G5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.70€
    34.65€ / 5 metros
    Ahorro 4.05€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 1,75 g/m, templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia, annealed
Densidad ≈1.75g/m
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel wire
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel