Learn More
Alambre de níquel, 0,025 mm de diámetro, duro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
50 cm
1 m
Unit Size:
1 metro
25 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11328608 1 m 1 metro
11318608 25 cm 25 cm
11308608 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11328608 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040672.G1
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Specifications
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈0.0044g/m
Formulario Alambre
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.98%