Learn More
Alambre de níquel, 0,025 mm de diámetro, duro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
50 cm
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308608 50 cm 50 cm
11318608 25 cm 25 cm
11328608 1 m 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040672.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.0044g/m
Formulario Alambre
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.98%