Learn More
Alambre de níquel, 0,01 mm de diámetro, duro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496335 1 m 1 metro
1 options
Código de producto. 15496335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040673.G1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Materiales resistentes a la corrosión y a altas temperaturas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 0.01mm (0.0004 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
CAS 7440-02-0
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈0.0007g/m
Formulario Alambre, ≈0,0007 g/m, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ni
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Porcentaje de pureza 99.98%