Learn More
Lámina delgada de níquel, 0,01 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455080 50 x 50 mm cada uno
11378717 25 x 25 mm 25 mm
11368717 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035817.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.49€
    71.65€ / paquete de 1
    Ahorro 16.84€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Thinfoil
Nombre de nota 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.055g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%