Learn More
WTW™ Kit de pruebas de reactivos de níquel
Código de producto. 10603562
Change view
Click to view available options
temp:
0,02 - 5,00 mg/I de Ni
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
10603562 0,02 - 5,00 mg/I de Ni cada uno
1 options
Código de producto. 10603562 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250443
Con certificado para una precisión óptima.
  • Cómodos y rentables
  • Calidad asegurada por AQA/IQC
  • Para bajas concentraciones y trabajo rutinario con gran capacidad de procesamiento de muestras en el laboratorio
  • Amplio intervalo de medición con cubetas rectangulares para la determinación de concentraciones de trazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos Ácido barbitúrico-piridina ácido carboxílico
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales
Para utilizar con (equipo) Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex
Incluye Certificados
Nº de pruebas 250
temp 0,02 - 5,00 mg/I de Ni
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas fotométricas
compliance-icons
Nombre del producto
  • test niquel método
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine