Learn More
Sulfuro de níquel, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485040 10 g 10 g
11383807 50 g 50 g
11393807 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035661.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12035-72-2 | Ni3S2 | 240.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12035-72-2
Fórmula molecular Ni3S2
Peso molecular (g/mol) 240.20
Número MDL MFCD01711880
Clave InChI YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432
PubChem CID 22833473
SMILES S=[Ni][Ni][Ni]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel sulfide
Punto de fusión 797°C
Color Negro
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water(0,00735g/L at 20°C).
Nombre IUPAC níquel;(sulfanilideno-$l^{4}-sulfanilideno)níquel
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.19
Aspecto Black powder