Learn More
Sulfato de níquel hexahidratado, TRC
Código de producto. 30428571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428571 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30428571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN901063500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) Sulfate Hexahydrate
CAS 10101-97-0
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular 6 H2 O . Ni . O4 S
Sinónimo Nickel Sulfate Hexahydrate, Sulfuric acid','nickel(2+) salt','hydrate (1:1:6), Sulfuric acid','nickel(2+) salt (1:1)','hexahydrate (8CI,9CI), Nickel monosulfate hexahydrate, Nickel sulfate (NiSO4) hexahydrate, Nickel sulfate hexahydrate, Nickel sulfate hydrate (NiSO4.6H2O), Nickel(2+) monosulfate hexahydrate, Nickel(2+) sulfate hexahydrate, Nickel(II) sulfate hexahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 262.848
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.95