Learn More
Solución estándar de níquel, para AAS, 1 mg/ml de Ni en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10583941 500 mL 500 ml
10226780 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196155000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Ni in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
% mín. CAS 1.9, 96.9
% máx. CAS 2.1, 97.1
Densidad 1.0320g/mL
Gravedad específica 1.032
Forma física Cristales, polvo cristalino y/o trozos
Fórmula molecular Ni
Concentración 990 to 1010 μg/mL Ni in 2 to 5% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Color Verde
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:28112
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.69
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.