Learn More
Solución estándar de níquel, para AAS, 1 mg/ml de Ni en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel standard solution |
| Nombre de nota | 1 mg/ml Ni in 2% HNO3 |
| Envase | Frasco de plástico |
| CAS | 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 1.9, 96.9 |
| % máx. CAS | 2.1, 97.1 |
| Densidad | 1.0320g/mL |
| Gravedad específica | 1.032 |
| Forma física | Cristales, polvo cristalino y/o trozos |
| Fórmula molecular | Ni |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.