Learn More
Cole-Parmer™ Espátulas de laboratorio de níquel/acero inoxidable
Código de producto. 11705938 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
16,51 cm
18,1 cm
20,32 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11705938 20,32 cm paquete de 3
12363800 16,51 cm paquete de 3
15129032 18,1 cm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11705938 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0636906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para el muestreo preciso de polvos o sales. Las espátulas de níquel/acero inoxidable se suministran en una variedad de estilos finales.
Diseñada para el muestreo preciso de polvos o sales.Las espátulas de níquel/acero inoxidable se suministran en una variedad de estilos finales.
  • Espátulas de laboratorio de níquel/SS
  • Disponibles con acabado satinado o de espejo
  • Fácil de limpiar.
  • Varios tamaños y estilos para adaptarse a una gran variedad de necesidades de los laboratorios
  • Paquete de 3
Especificaciones
Cantidad 3 paq.
Tipo de producto Espátula de laboratorio
Longitud (imperial) 8 in
Material Acero inoxidable (304), níquel
Longitud (métrico) 20,32 cm