Learn More
Alfa Aesar™ Nickel sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis)
Código de producto. 15444815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444815 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15444815 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 040877.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-02-0
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ni
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Porcentaje de pureza 99.99%