Learn More
Objetivo de pulverización de níquel, 50,8 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424815 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15424815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040875.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-02-0
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ni
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Porcentaje de pureza 99.99%