Learn More
Níquel sobre sílice-alúmina, catalizador, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nickel on Silica-Alumina Catalys products are often used as the most efficient way to catalyze organic reactions. It is also used in R&D, manufacture of chemicals, Pharmaceuticals and intermediates. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel |
| Color | Negro |
| Nombre de nota | on silica-alumina, catalyst |
| Aspecto | Black catalyst powder |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Polvo |
| Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
Seguridad y manipulación
- Nickel on silica-alumina, catalyst
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..