Learn More
Varilla de níquel, 3,2 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
120 cm
Tamaño de la unidad:
120 cm
30 cm
11354667 120 cm 120 cm
11344667 30 cm 30 cm
2 options
Código de producto. 11354667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039705.VB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel rod
Nombre de nota 3.2mm (0.12 in.) dia.
Cantidad 120 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.72g/cm
Formulario Varilla, ≈0,72 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99%