Learn More
Varilla de níquel, 12,7 mm de diámetro, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
150 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397087 150 cm 150 cm
11317097 10 cm 10 cm
11307097 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011453.BZ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed
Cantidad 150 cm
Olor Odorless
Peso ≈11.3g/cm
Formulario Varilla, ≈11,3 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%