Learn More
Polvo de níquel, esférico, malla -300, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver gray powder of flakes |
| Cantidad | 100 g |
| Tamaño de malla | -300 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (Metals basis) |
| Formulario | Polvo esférico |
Seguridad y manipulación
- Nickel powder
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel