Learn More
Polvo de níquel, esférico, malla - 100 + 325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11355517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355517 250 g 250 g
11375517 50 g 50 g
11365517 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042733.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Specifications
Nombre del producto químico o material Nickel powder
Color Gris
Cantidad 250 g
Tamaño de malla −100+325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo esférico
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.8%