Learn More
Polvo de níquel, APS 3-7 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331318 2 kg 2 Kg
11341318 10 g 10 g
11321318 100 g 100 g
11351318 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11331318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010256.A3
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel powder
Cantidad 2 kg
Olor Odorless
Tamaño de partículas APS 3 to 7 Micron
Peso Apparent density: 1.8g/cm3 to 2.7g/cm3
Formulario Polvo, densidad aparente 1,8-2,7g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.9%