Learn More
Polvo de níquel, malla - 150 + 200, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nickel |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver gray powder |
| Cantidad | 2 kg |
| Tamaño de malla | -150+200 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (Metals basis) |
| Formulario | Polvo |