Learn More
Solución de chapado de níquel, acabado semibrillante, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nickel plating solution |
| Color | Verde |
| Nombre de nota | Semi-bright finish |
| Cantidad | 250 mL |
| Formulario | Líquida |
| Número MDL | MFCD00011137 |
| Número UN | UN3287 |