Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Conector S, zinc niquelado
Código de producto. 11787108 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Varillas de 0 a 0,5 in de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11787108 Varillas de 0 a 0,5 in de diámetro cada uno
1 options
Código de producto. 11787108 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0804136
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte varillas y/o abrazaderas a su marco o construya un marco de laboratorio personalizado con este conector en S de zinc niquelado.
  • Úselo con 1/2 in Varillas de bastidor de 12,7 mm de diámetro.
  • Este conector permite conectar dos varillas perpendiculares, ideal para usar en la construcción de marcos de laboratorio o soportes de abrazadera.
  • Conecta dos de 1/2 in Varillas (13 mm) a 90° ángulo y cuenta con tornillos de ajuste separados para cada ubicación de la varilla.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Conector de varilla
Material Zinc niquelado
Admite Varillas de 0 a 0,5 in de diámetro
Para utilizar con (equipo) Varilla
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso al construir marcos de laboratorio o soportes de abrazadera
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12,7 mm
Longitud (imperial) 1,2 in
Longitud (métrico) 30,48 mm
Tamaño (métrico) del asa 12,7 mm
Tamaño (imperial) del asa 0,5 in
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm