Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pie de marco de laboratorio, zinc niquelado
Código de producto. 11797108 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11797108 32 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11797108 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0804138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte varillas y/o abrazaderas a su marco o construya un marco de laboratorio personalizado con este pie de marco de laboratorio de zinc niquelado.
  • Úselo con 1/2 in Varillas de bastidor de 12,7 mm de diámetro.
  • Monte permanentemente los marcos de laboratorio directamente en la pared, el piso o la mesa de trabajo.
  • Incluye tres tornillos de montaje.
  • Dimensiones (diámetro x alto): 2 3/4 x 1 1/4 in (70 x 32 mm)
Especificaciones
Material Zinc niquelado
Altura (métrico) 32 mm
Altura (imperial) 1,3 in
Diámetro exterior (imperial) 2,8 in
Diámetro de la varilla (imperial) 0,5 in
Diámetro exterior (métrico) 70 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12,7 mm
Incluye Tres tornillos de montaje
Tipo de producto Pie del marco
Para utilizar con (equipo) Varillas de 0 a 0,5 in de diámetro