Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas chapadas en níquel con mordazas revestidas de vinilo
Código de producto. 10208821
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 a 25 mm
20 a 40 mm
38 a 60 mm
Entre 30 y 80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10208821 12 a 25 mm cada uno
10533762 20 a 40 mm cada uno
10700703 38 a 60 mm cada uno
10288861 Entre 30 y 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10208821 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 2544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    15.30€ / paquete de 1
    Ahorro 2.70€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja instrumentos de vidrio delicados en el laboratorio con las pinzas chapadas en níquel Usbeck Laborgeraete™. El mecanismo de apertura de dos caras permite que las mordazas se extiendan uniformemente para conseguir estabilización y equilibrio.
  • Cinc fundido
  • Revestimiento en polvo
  • Mordazas recubiertas de vinilo niqueladas
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas
Material Niquelado
Diámetro (métrico) 12 a 25 mm
Longitud (métrico) 235 mm
Recubrimiento Vinilo