Learn More
Placa de níquel, 6,35 mm de grosor, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel plate |
| Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) thick, Annealed |
| Cantidad | 100 x 100 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈141.3g/50x50mm |
| Formulario | Placa |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |