Learn More
Níquel, solución estándar con base oleosa, Specpure™, Ni 1000 μg/g, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel Oil based standard solution |
| Nombre de nota | Ni 1000μg/g |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00011137 |
| Cantidad | 50 g |
| Grado | Specpure |