Learn More
Modificador de matriz GFAA de nitrato de níquel: 1 % Ni(NO3)2 en 2 % HNO3, VHG™
Código de producto. 18013030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013030 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 18013030 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMNIN1P100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Modificador de matriz GFAA de nitrato de níquel: 1 % Ni(NO3)2 en 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Nitrate
CAS 13138-45-9
Métodos AA/GFAA
Nombres de analitos o componentes Nickel Nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ni(NO3)2
Concentración 1%
Sinónimo Ni(NO3)2
SMILES [Ni+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Nitrato de níquel
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 182.7
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 182,7 g/mol