Learn More
Palintest™ Kit de pruebas de níquel (Nickeltest)
Código de producto. 11969006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
50 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11969006 50/Paq. 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 11969006 Proveedor Palintest™ N.º de proveedor PM284
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nº de pruebas 50
Cantidad 50/Paq.
temp De 0 a 10 mg/l
Suficiente para 50 pruebas
Tipo Kit de pruebas de níquel (Nickeltest)
compliance-icons
Nombre del producto
  • X50 TEST KIT/PHOTOM NICKEL 0-10PP
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, sodium dithionite, sodium dodecyl sulphate