Learn More
Níquel, Ni/Cr, Aleación 718, N07718, ARMI ∣MBH
Descripción
Níquel, Ni/Cr, Aleación 718, N07718, Ø 38 x 19 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Boron/Carbon/Chromium/Cobalt/Copper/Hydrogen/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Nitrogen/Oxygen/Phosphorus/Selenium/Silicon/Sulfur/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zirconium |
| CAS | 7440-02-0 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Formulario | Disco |