Learn More
Naftenato de níquel, Ni 5-12 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15461537 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15461537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039455.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61788-71-4 | C22H14NiO4 | 401.043 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel naphthenate
CAS 61788-71-4
Color Verde
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C22H14NiO4
Número MDL MFCD00147723
Número UN UN3082
Sinónimo nickel naphthenate, naphthenic acids, nickel salts, nickel 2+ bis 2-naphthoate, nickel ii naphthenate, approx in toluene ni
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI UIEKYBOPAVTZKW-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].[Ni+2]
Nombre IUPAC naftaleno-2-carboxilato;níquel(2+)
Peso molecular (g/mol) 401.043
PubChem CID 14647680
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 5 to 12%