Learn More
Estándar isotópico de níquel: Ni a las 10 μg/ml en 2% HNO3 (enriquecido en Ni-61), VHG™
Código de producto. 30003122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
30003122 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30003122 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS61NI50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de níquel: Ni a las 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Ni-61)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel 61
CAS 14928-10-0
Métodos ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Nickel 61
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 61Ni
Sinónimo 61Ni
SMILES [61Ni]
Nombre IUPAC Níquel 61
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 60.93
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.9311 g/mol