Learn More
Níquel hierro, objetivo de pulverización, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423745 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15423745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040886.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Iron, sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD01741928
Porcentaje de pureza 99.95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel Iron, sputtering target
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..