Learn More
Lámina de níquel hierro molibdeno, 0,102 mm de grosor, recocido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436735
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436735 150 x 300 mm cada uno
15456735 300 x 300 mm cada uno
15426735 300 x 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045092.4K
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: aprox. 40,1 g/150 x 300 mm
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Iron Molybdenum foil
Nombre de nota 0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Cantidad 150 x 300 mm
Peso ≈40.1g/150x300mm
Formulario Papel de aluminio
Fórmula molecular Ni:Fe:Mo
Número MDL MFCD09910537
Información de solubilidad Insoluble in water.