Learn More
Trifluorometanosulfonato de níquel(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497378 1 g 1 g
15407388 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60878.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60871-84-3 | Molecular Formula: C2F6NiO6S2 | Molecular Weight: 356.82 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and as OLED chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y como producto químico OLED.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60871-84-3
Fórmula molecular C2F6NiO6S2
Peso molecular (g/mol) 356.82
Número MDL MFCD00673740
Clave InChI KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii trifluoromethanesulfonate, nickel ii triflate, nickel 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid nickel ii salt, nickel triflate, acmc-209mmw, ni otf 2, nickelous trifluoromethanesulfonate, nickel 2+ ion ditriflate
PubChem CID 9820095
Nombre IUPAC níquel(2+); trifluorometanosulfonato
SMILES [Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 100°C to 106°C
Fórmula lineal Ni(OSO2CF3)2
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.83
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) trifluoromethanesulfonate