Learn More
Telururo de níquel(II), 99,9 % (base metálica sin Co), Co 0,1-1 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) telluride |
| Forma física | Masa de 10 mm y hacia abajo |
| Cantidad | 50 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Co), Co 0,1 al 1 % |
| Fórmula lineal | NiTe |
| Número UN | UN3077 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.31 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Olor | Odorless |