Learn More
Telururo de níquel(II), 99,9 % (base metálica sin Co), Co 0,1-1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302198 10 g 10 g
11312198 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013105.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12142-88-0 | NiTe | 186.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12142-88-0
Fórmula molecular NiTe
Peso molecular (g/mol) 186.29
Número MDL MFCD00016258
Clave InChI NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid
PubChem CID 62780
Nombre IUPAC telanilidenoníquel
SMILES [Ni]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) telluride
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Co), Co 0,1 al 1 %
Fórmula lineal NiTe
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.31
Porcentaje de pureza 99.9%