Learn More
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Product Code. 10770195 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Unit Size:
250 GR
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10770195 250 g Jarra para polvos de plástico 250 GR
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10770195 Supplier Fisher Chemical Supplier No. N/2051/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Punto de fusión 53°C
CAS 10101-97-0
Color Azul-verde
pH 4 to 6
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H12NiO10S
Número MDL 149813
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 262.839
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.