Learn More
Sulfamato de níquel(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349369 250 g 250 g
11339369 50 g 50 g
11329369 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089020.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13770-89-3
Fórmula molecular H4N2NiO6S2
Peso molecular (g/mol) 250.85
Número MDL MFCD00137261
Clave InChI KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
SMILES [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) sulfamate hydrate
Color Azul
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC níquel(2+);disulfamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.86 (Anhydrous)
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) sulfamate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfamatehydrate