Learn More
Ftalocianina de níquel(II), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) phthalocyanine |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | De azul a morado |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 571.24 |
| Forma física | Polvo |