Learn More
Óxido de níquel(II), puro, negro, Fisher Chemical
Código de producto. 10141960 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10141960 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10141960 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/1850/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1960°C
CAS 1313-99-1
Color Negro
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular NiO
Número MDL MFCD00011145
Sinónimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
Clave InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ni]
Nombre IUPAC oxoníquel
Peso molecular (g/mol) 74.69
PubChem CID 14805
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.7g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.